Ethidium bromure 0,625 mg/ml en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
J62029.AA
J62029.AAEA 68.2 EUR InStock
J62029.AA
Ethidium bromure 0,625 mg/ml en solution aqueuse
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Point d'ébullition: 72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,4731
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 5 mL J62029.AA
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité