Terazosin hydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone hydrochloride
J62055.MF
J62055.MFEA 163 EUR InStock
J62055.MF
Terazosin hydrochloride ≥99%
Terazosin hydrochloride
Purity: 99+% CAS No.: 63074-08-8 Molecular Formula: C19H25N5O4.HCl Formula Weight: 423.90 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00467965
Applications: Alpha-1 adrenoceptor antagonist
Formule: C₁₉H₂₅N₅O₄·HCl
MW: 423,90 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467965
Numéro CAS: 63074-08-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité