1-(1-Naphthyl)piperazine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62097.03
J62097.03EA 228 EUR InStock
J62097.03
1-(1-Naphthyl)piperazine hydrochloride
1-(1-Naphthyl)piperazine hydrochloride
CAS No.: 104113-71-5 Molecular Formula: C14H16N2.HCl Formula Weight: 248.75 Physical Form: Solid Appearance: Purple MDL No.: MFCD00055161
Applications: 5-HT1 serotonin receptor agonist. 5-HT2 serotonin receptor antagonist
Formule: C₁₄H₁₆N₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055161
Numéro CAS: 104113-71-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité