Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thyrotropin-releasing hormone

Fournisseur: Thermo Scientific

J62120.MF
J62120.MFEA 111 EUR InStock
J62120.MF
Thyrotropin-releasing hormone
Protéines et Peptides
CAS No.: 24305-27-9
Molecular Formula: C16H22N6O4
Formula Weight: 362,38
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Beilstein Reference: 770238
MDL No.: MFCD00038640

Applications: Two-chain glycoprotein hormone. Activates adenylate cyclase in the thyroid gland, stimulating iodine uptake, thyroxine synthesis and release


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité