bisBenzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate (Hoechst 33342) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hoechst 33342, 2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride, HOE 33342, bisBenzimide
J62134.MC
J62134.MCEA 152 EUR InStock
J62134.MC
bisBenzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate (Hoechst 33342) 98%
bisBenzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate (Hoechst 33342)
Purity: 98% CAS No.: 23491-52-3 Molecular Formula: C27H28N6O.3HCl.3H2O Formula Weight: 615.99 (561.94anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow to green Beilstein Reference: 4088183 MDL No.: MFCD00012679
Applications: Stain for identifying specific chromosome banding patterns
Formule: C₂₇H₂₈N₆O·3HCl·3H₂O
MW: 615,99 g/mol (561,94 anhy)
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-52-3
EINECS: 245-691-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité