Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine en solution aqueuse, haute sensibilité prêt-à-l'emploi, précipitant

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine

J62143.AP
J62143.APEA 241 EUR InStock
J62143.AP
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine en solution aqueuse, haute sensibilité prêt-à-l'emploi, précipitant
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result.


Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
ONU: 2810
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité