Zinc chlorure 25 mM en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
J62160.AE
J62160.AEEA 58.2 EUR InStock
J62160.AE
Zinc chlorure 25 mM en solution aqueuse
Zinc chlorure
CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.28 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011295
Formule: ZnCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité