IEF Cathode buffer (10X) with lysine and arginine
Fournisseur: Thermo Scientific
J62204.AP
J62204.APEA 105 EUR InStock
J62204.AP
IEF Cathode buffer (10X) with lysine and arginine
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For isoelectric focusing
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité