(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid, Procysteine
J62254.03
J62254.03EA 55.3 EUR InStock
J62254.03
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
CAS No.: 19771-63-2 Molecular Formula: C4H5NO3S Formula Weight: 147.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 174° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4179169 Merck Reference: 14,6950 MDL No.: MFCD00066092
Reagent for hepatic glutathione studies.
Formule: C₄H₅NO₃S
MW: 147,15 g/mol
Point de fusion: 174 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00066092
Numéro CAS: 19771-63-2
Merck Index: 14,6950
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité