5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetramethylrhodamine-5(6)-isothiocyanate, 5(6)-TRITC, MRITC, TRITC
J62258.MA
J62258.MAEA 239 EUR InStock
J62258.MA
5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate
5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate [5(6)-TRITC]
CAS No.: 95197-95-8 Molecular Formula: C25H21N3O3S Formula Weight: 443.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Appearance: Red to dark purple Solubility: Soluble in DMSO or methanol MDL No.: MFCD00063517
Applications: Reagent for fluorescent labelling of proteins
Formule: C₂₅H₂₁N₃O₃S
MW: 443,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063517
Numéro CAS: 95197-95-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité