Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Human beta-casomorphin

Fournisseur: Thermo Scientific

J62271.MB
J62271.MBEA 222 EUR InStock
J62271.MB
Human beta-casomorphin
Protéines et Peptides
  • Applications: An opioid peptide

Purity: 95+% CAS No.: 102029-74-3 Molecular Formula: C44H61N7O11 Formula Weight: 864.01 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00076324

Applications: An opioid peptide


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité