Etidronate disodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62381.03
J62381.03EA 438 EUR InStock
J62381.03
Etidronate disodium
Etidronate disodium
CAS No.: 7414-83-7 Molecular Formula: C2H6Na2O7P2 Formula Weight: 249.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline solid Appearance: White Melting Point: 300° Merck Reference: 14,3863 MDL No.: MFCD00152567
A bisphosphonate bone resorption inhibitor
Formule: C₂H₆Na₂O₇P₂
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00152567
Numéro CAS: 7414-83-7
EINECS: 231-025-7
Merck Index: 14,3863
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité