Glycine ≥99.5% réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
J62407.A1
J62407.A1EA 77.3 EUR InStock
J62407.A1
Glycine ≥99.5% réactif de culture cellulaire
Glycine
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: C2H5NO2 Formula Weight: 75.07 Physical Form: Powder Density: 1.595 Appearance: White to off-white Odour: Odourless pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Formule: NH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (dec.)
Densité: 1.595
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité