Potassium chlorure 1 M en solution aqueuse sans RNase
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassiumchloride
J62422.AK
J62422.AKEA 86.1 EUR InStock
J62422.AK
Potassium chlorure 1 M en solution aqueuse sans RNase
Potassium chlorure
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Formula Weight: 74.55 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011360
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité