Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Streptavidin (from Streptomyces avidinii)

Fournisseur: Thermo Scientific

J62428.MA
J62428.MAEA 408 EUR InStock
J62428.MA
Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Protéines et Peptides
Purity: 95%
CAS No.: 9013-20-1
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Physical Form: Lyophilised powder, 13,5 kDa
Appearance: White
MDL No.: MFCD00082035

Applications: A protein with high affinity for biotin


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité