KN-62
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-4-(2-(N-Methylisoquinoline-5-sulphonamido)-3-oxo-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl)phenyl isoquinoline-5-sulphonate
J62444.MA
J62444.MAEA 644 EUR InStock
J62444.MA
KN-62
KN-62
Potently and specifically inhibits calcium/calmodulin kinase II.
Yellow powder
Formule: C₃₈H₃₅N₅O₆S₂
MW: 721,84 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083180
Numéro CAS: 127191-97-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité