TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 1% Triton® X-100
Fournisseur: Thermo Scientific
J62533.AP
J62533.APEA 66.5 EUR InStock
J62533.AP
TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 1% Triton® X-100
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00132476
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité