(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
J62548.03
J62548.03EA 173 EUR InStock
J62548.03
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS No.: 27911-63-3 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Physical Form: Solid Appearance: Colourless Solubility: Soluble in ethanol Beilstein Reference: 3537186 MDL No.: MFCD04972322
Applications: For synthesis of optically active products
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972322
Numéro CAS: 27911-63-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité