Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Thiorphan

Fournisseur: Thermo Scientific

J62557.MB
J62557.MBEA 506 EUR InStock
J62557.MB
DL-Thiorphan
DL-Thiorphan
CAS No.: 76721-89-6 Molecular Formula: C12H15NOS Formula Weight: 253.32 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 135-137° Solubility: Soluble in ethanol at 50mg/ml Beilstein Reference: 4872101 MDL No.: MFCD00058435

Applications: Potent and specific inhibitor of enkephalinase with antinociceptive activity. Substrate for peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase.


Formule: C₁₂H₁₅NO₃S
Point de fusion: 135…137 °C
Numéro MDL: MFCD00058435
Numéro CAS: 76721-89-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité