Oleate de sorbitan
Fournisseur: Thermo Scientific
J62576.K2
J62576.K2EA 103 EUR InStock
J62576.K2
Oleate de sorbitan
Oleate de sorbitan
Formule: C₂₄H₄₄O₆
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080948
Numéro CAS: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Merck Index: 14,8724
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité