Stains-all 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62630.03
J62630.03EA 67.1 EUR InStock
J62630.03
Stains-all 95%
Stains-all
Purity: 95% CAS No.: 7423-31-6 Molecular Formula: C30H27BrN2S2 Formula Weight: 559.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Dark gray or green Beilstein Reference: 3865213 MDL No.: MFCD00078788
Applications: Cationic carbocyanine dye used in electrophoresis to stain proteins and nucleic acids
Formule: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
Numéro MDL: MFCD00078788
Numéro CAS: 7423-31-6
EINECS: 231-047-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité