MES lysis buffer with Triton® X-100
Fournisseur: Thermo Scientific
J62693.AK
J62693.AKEA 57.3 EUR InStock
J62693.AK
MES lysis buffer with Triton® X-100
Buffers Tampons d'extraction
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité