(-)-Gallocatechin gallate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate
J62740.MA
J62740.MAEA 385 EUR InStock
J62740.MA
(-)-Gallocatechin gallate
(-)-Gallocatechin gallate
CAS No.: 4233-96-9 Molecular Formula: C22H18O11 Formula Weight: 458.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00214298
Applications: An antioxidant from green tea
Formule: C₂₂H₁₈O₁₁
MW: 458,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214298
Numéro CAS: 4233-96-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité