Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ivermectin

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

J62777.MD
J62777.MDEA 38.2 EUR InStock
J62777.MD
Ivermectin
Ivermectin
Antiparasitic and macrolide antibiotic. Modulates glutamate-GABA-activated chloride channels. Also activates the glycine receptor chloride channel

  • Available as a powder
  • Soluble in methyl ethyl ketone (50 mg/ml), and DMSO (50 mM)


Formule: C₄₈H₇₄O₁₄
MW: 875,106 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869511
Numéro CAS: 70288-86-7
EINECS: 274-536-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,5248
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité