Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nefazodone hydrochloride ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

J62793.03
J62793.03EA 130 EUR InStock
J62793.03
Nefazodone hydrochloride ≥98%
Nefazodone hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 82752-99-6 Molecular Formula: C25H32ClN5O2.HCl Formula Weight: 506.47 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 186-187° MDL No.: MFCD00935760

Applications: An antidepressant acts by modifying serotonin transmission. Mixed 5-HT2A serotonin receptor antagonist/serotonin uptake inhibitor


Formule: C₂₅H₃₂ClN₅O₂·HCl
MW: 506,47 g/mol
Point de fusion: 186…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00935760
Numéro CAS: 82752-99-6
Merck Index: 14,6438
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité