Tropisetron hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 1H-Indole-3-carboxylate Hydrochloride, ICS 25-93, SDZ ICS-93, 3-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 1H-indole-3-carboxylate hydrochloride
J62807.MC
J62807.MCEA 214 EUR InStock
J62807.MC
Tropisetron hydrochloride
Tropisetron hydrochloride
CAS No.: 105826-92-4 Molecular Formula: C17H20N2O2.HCl Formula Weight: 320.82 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00210221
Applications: A selective 5-HT3 serotonin receptor antagonist
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₂
MW: 320,82 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210221
Numéro CAS: 105826-92-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9783
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité