Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimyristin 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Propane-1,2,3-Triyl Tritetradecanoate, Glycerol Trimyristate

J62819.14
J62819.14EA 267 EUR InStock
J62819.14
Trimyristin 95%
Trimyristin
Purity: 95% CAS No.: 555-45-3 Molecular Formula: C45H86O6 Formula Weight: 723.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 56-57° Solubility: Insoluble in water. Soluble in chloroform, ether, ethanol or dichloromethane Beilstein Reference: 1718242 MDL No.: MFCD00036229


Formule: C₄₅H₈₆O₆
MW: 723,18 g/mol
Point de fusion: 56…57 °C
Numéro MDL: MFCD00036229
Numéro CAS: 555-45-3
EINECS: 209-099-7
Merck Index: 14,9724
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité