Staurosporine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62837.MA
J62837.MAEA 743 EUR InStock
J62837.MA
Staurosporine ≥99%
Staurosporine
Purity: 99+% CAS No.: 62996-74-1 Molecular Formula: C28H26N4O3 Formula Weight: 466.54 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow Melting Point: 240-243° Solubility: Soluble in DMSO or ethanol Beilstein Reference: 1060573 MDL No.: MFCD00077402
Applications: Broad spectrum protein kinase inhibitor
Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
Point de fusion: 240…243 °C
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
Merck Index: 14,8802
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité