TRIS solution tampon pH 7,4 (1 mol/l)
Fournisseur: Thermo Scientific
J62848.AK
J62848.AKEA 79.1 EUR InStock
J62848.AK
TRIS solution tampon pH 7,4 (1 mol/l)
Buffers Tampons de clonage
CAS No.: 1185-53-1
Physical form: liquid
Appearance: colourless
MDL No.: MFCD00012590
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité