Ethyl orange sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62863.22
J62863.22EA 34.5 EUR InStock
J62863.22
Ethyl orange sodium salt
Ethyl orange sodium salt
CAS No.: 62758-12-7 Molecular Formula: C16H18N3NaO3S Formula Weight: 355.39 Physical Form: Powder Appearance: Orange Beilstein Reference: 3821641 MDL No.: MFCD00007503
Applications: Indicator: pH 3.0 (red) to pH 4.5 (yellow)
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007503
Numéro CAS: 62758-12-7
EINECS: 263-716-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité