Thapsigargin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62866.MA
J62866.MAEA 947 EUR InStock
J62866.MA
Thapsigargin 95%
Thapsigargin
Cell permeable sesquiterpene lactone tumor promoter. Inhibits endoplasmic reticulum calcium-ATPase
Applications: Cell permeable sesquiterpene lactone tumor promoter. Inhibits endoplasmic reticulum calcium-ATPase
Formule: C₃₄H₅₀O₁₂
Numéro MDL: MFCD00083511
Numéro CAS: 67526-95-8
Merck Index: 14,9272
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité