U-73122 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62898.MA
J62898.MAEA 266 EUR InStock
J62898.MA
U-73122 95%
U-73122
Inhibitor of phospholipase C activation and inhibits the down regulation of muscarinic receptors.
  • Soluble in DMSO, ethanol, or DMF at approx. 0.5mg/ml. May require heating or overnight mixing. Insoluble in water
Off-white crystalline solid
Formule: C₂₉H₄₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00893825
Numéro CAS: 112648-68-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité