Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calpain inhibitor 3

Fournisseur: Thermo Scientific

J62919.MB
J62919.MBEA 170 EUR InStock
J62919.MB
Calpain inhibitor 3
Protéines et Peptides
Purity: 95+%
CAS No.: 88191-84-8
Molecular Formula: C19H35N3O4S
Formula Weight: 401.60
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in DMSO at 25 mg/ml
MDL No.: MFCD00798796

Applications: Inhibits calpain proteolysis


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité