Flunarizine dihydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62969.03
J62969.03EA 79.2 EUR InStock
J62969.03
Flunarizine dihydrochloride 99%
Flunarizine dihydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 30484-77-6 Molecular Formula: C26H26F2N2.2HCl Formula Weight: 477.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4284243 MDL No.: MFCD00058198
Applications: A dual sodium/calcium channel blocker; a cerebral and peripheral vasodilator
Formule: C₂₆H₂₆F₂N₂·2HCl
MW: 477,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058198
Numéro CAS: 30484-77-6
EINECS: 250-216-6
Merck Index: 14,4144
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité