Phosphate-citrate Buffer (5X)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J62982.AEEA 71.2 EUR InStock
J62982.AE
Phosphate-citrate Buffer (5X)
Tampons Tampons d'essais
Phosphate-Citrate Buffer (5X) is used as a substrate buffer in immunoassay procedures. It is used in SDS PAGE electrophoresis.
Contains 1M sodium phosphate and 0.5M sodium citrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité