Buffer kit for antibody purification on protein A column
Fournisseur: Thermo Scientific
J63014.QA
J63014.QAEA 73.7 EUR InStock
J63014.QA
Buffer kit for antibody purification on protein A column
Tampons Antibody Purification Buffers
Physical Form: Liquid
Applications: Buffers to be used when performing antibody purification using immobilized Protein A.
Information de livraison: This kit contains: 1 litre of 1 M Tris-HCl (pH 8.0) and 500 ml of 100 mM glycine (pH 3.0).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité