Calcimycin (A23187) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63020.MA
J63020.MAEA 234 EUR InStock
J63020.MA
Calcimycin (A23187) 98%
Calcimycin (A23187)
An antibiotic and calcium ionophore
Purity: 98% CAS No.: 52665-69-7 Molecular Formula: C29H37N3O6 Formula Weight: 523.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Soluble in DMSO with warming or sonication. Also soluble in ethanol or ethyl acetate Beilstein Reference: 1096801 MDL No.: MFCD00151202
White to pale yellow powder
Soluble in DMSO with warming or sonication. Also soluble in ethanol or ethyl acetate
Formule: C₂₉H₃₇N₃O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151202
Numéro CAS: 52665-69-7
EINECS: 258-084-1
Merck Index: 14,1639
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité