Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ebastine

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(4-(Benzhydryloxy)piperidin-1-yl)-1-(4-(tert-butyl)phenyl)butan-1-one

J63088.03
J63088.03EA 157 EUR InStock
J63088.03
Ebastine
Ebastine
CAS No.: 90729-43-4 Molecular Formula: C32H39NO2 Formula Weight: 469.66 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 84-87° MDL No.: MFCD00865661

Applications: A histamine H1 receptor antagonist


Formule: C₃₂H₃₉NO₂
MW: 469,67 g/mol
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865661
Numéro CAS: 90729-43-4
Merck Index: 14,3484
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité