Enzyme storage buffer in PBS and glycerol, autoclaved
Fournisseur: Thermo Scientific
J63115.AK
J63115.AKEA 67.8 EUR InStock
J63115.AK
Enzyme storage buffer in PBS and glycerol, autoclaved
Tampons Tampons enzymatiques
Physical Form:
Applications: For frozen storage of enzymes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité