Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bradykinin

Fournisseur: Thermo Scientific

J63131.MA
J63131.MAEA 84.4 EUR InStock
J63131.MA
Bradykinin
Protéines et Peptides
An endogenous vasodilator peptide

CAS No.: 58-82-2
Molecular Formula: C50H73N15O11
Formula Weight: 1060,23
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00076258


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité