7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63167.22
J63167.22EA 105 EUR InStock
J63167.22
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
CAS No.: 479-18-5 Molecular Formula: C10H14N4O4 Formula Weight: 254.24 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 160-165° Beilstein Reference: 284563 Merck Reference: 14,3479 MDL No.: MFCD00005759
An adenosine receptor antagonist, phosphodiesterase inhibitor and vasodilator
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₄
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005759
Numéro CAS: 479-18-5
EINECS: 207-526-1
Merck Index: 14,3479
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité