Alkaline running buffer solution
Fournisseur: Thermo Scientific
J63170.AP
J63170.APEA 56.1 EUR InStock
J63170.AP
Alkaline running buffer solution
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Physical Form: Liquid
UN No.:UN1824
Contains 0.5 M NaOH and 50 mM EDTA
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité