Galactitol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63206.36
J63206.36EA 281 EUR InStock
J63206.36
Galactitol ≥99%
Galactitol
Purity: 99% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Physical Form: Powder Density: 1.47 Appearance: White to off-white Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Beilstein Reference: 1721903 Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Useful reagent in bacteriology
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 275…280 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 187…191 °C
Densité: 1.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064288
Numéro CAS: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Merck Index: 14,4332
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité