Saponin permeating solution, 0,5% w/v solution in PBS (10X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J63209.AK
J63209.AKEA 120 EUR InStock
J63209.AK
Saponin permeating solution, 0,5% w/v solution in PBS (10X)
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Saponin permeating solution, is used as a cell permeabilising agent.
Physical Form: Liquid
Applications: Cell permeabilizing agent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité