Pyrilamine maleate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Mepyramine maleate, Anisopyradamine, Minihist, Paraminyl maleate, N1-(4-Methoxybenzyl)-N2,N2-dimethyl-N1-(pyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine maleate, Diaminide maleate
J63247.14
J63247.14EA 149 EUR InStock
J63247.14
Pyrilamine maleate
Pyrilamine maleate
CAS No.: 59-33-6 Molecular Formula: C17H23N3O.C4H4O4 Formula Weight: 401.46 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water at 100mg/ml MDL No.: MFCD00069333
Applications: Selective inverse agonist for the H-1 histamine receptor
Formule: C₂₁H₂₇N₃O₅
MW: 401,463 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069333
Numéro CAS: 59-33-6
EINECS: 200-422-7
Merck Index: 14,7984
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité