Naftopidil hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63249.MA
J63249.MAEA 84.5 EUR InStock
J63249.MA
Naftopidil hydrochloride ≥98%
Naftopidil hydrochloride
Purity: 98+% Molecular Formula: C24H28N2O3.HCl Formula Weight: 428.96 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 116-118° Solubility: Soluble in DMSO. Also soluble in ethanol. Insoluble in water. MDL No.: MFCD09971016
Applications: An alpha1-adrenoceptor antagonist
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité