Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MG-132

Fournisseur: Thermo Scientific

J63250.MA
J63250.MAEA 281 EUR InStock
J63250.MA
MG-132
Protéines et Peptides
CAS No.: 133407-82-6
Molecular Formula: C26H41N3O5
Formula Weight: 475.63
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00674886

Applications: Inhibitor of calpain proteases


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité