Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BCA protein assay kit

Fournisseur: Thermo Scientific

J63283.QA
J63283.QAEA 387 EUR InStock
J63283.QA
BCA protein assay kit
Tests Tests cellulaires
BCA Protein Assay Kit can be used to measure very dilute protein concentrations in very small sample volumes. The kit accurately measures protein concentrations from 0,5 to 30 μg/ml in tube assays and 1 to 20 μg/ml in 96- or 384-well plate assays. It is used for studying protein:protein interactions, measuring column fractions after affinity chromatography, estimating percent recovery of membrane proteins from cell extracts and high-throughput screening of fusion proteins.

  • Clear liquid

Physical Form: Liquid Appearance: Clear liquid

Applications: Contains two separate solutions for estimation of protein concentration.

Information de livraison: Contains 250 ml of Solution A (Bicinchonic acid and tartrate in an alkaline carbonate buffer) and 5,5 ml of Solution B (4% w/v cupric sulfate).


Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité