Transformation buffer-2, pH 7,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J63293.AK
J63293.AKEA 153 EUR InStock
J63293.AK
Transformation buffer-2, pH 7,5
Buffers Tampons de clonage
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For transformation of competent cells
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité