Clindamycin phosphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Clindamycin 2-Dihydrogen Phosphate, (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1S,2S)-2-Chloro-1-((2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamido)propyl)-4,5-dihydroxy-2-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3-yl dihydrogen phosphate
J63387.MC
J63387.MCEA 324 EUR InStock
J63387.MC
Clindamycin phosphate
Clindamycin phosphate
CAS No.: 24729-96-2 Molecular Formula: C18H34ClN2O8PS Formula Weight: 504.96 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 114° Solubility: Freely soluble in water MDL No.: MFCD07793328
Applications: Antibiotic U-28508E, effective against Gram-positive bacteria
Formule: C₁₈H₃₄ClN₂O₈PS
MW: 504,96 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07793328
Numéro CAS: 24729-96-2
EINECS: 246-433-0
Merck Index: 14,2356
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité